4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 24.9 EUR
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272133
CAS nummer: 128495-45-4