α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 62…64 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000324
CAS nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II