α-Bromo-3-fluorotoulene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
PC3694-100G PC3694-250G PC3694-25G
APOSPC3694-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3694-100G APOSPC3694-250G APOSPC3694-25G
α-Bromo-3-fluorotoulene 96%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 88 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000340
CAS nummer: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8,II