α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 48.3 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 85 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000359
CAS nummer: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8,II