2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3698-1G PC3698-5G
APOSPC3698-1GEA 162 EUR
APOSPC3698-1G APOSPC3698-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 886503-16-8