4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3699-1G PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA 58.6 EUR
APOSPC3699-1G APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈FNO
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683088
CAS nummer: 41538-36-7