α-Chloro-2-fluorotoulene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3700-100G PC3700-10G PC3700-500G
APOSPC3700-100GEA 0 EUR
APOSPC3700-100G APOSPC3700-10G APOSPC3700-500G
α-Chloro-2-fluorotoulene 98%
α-Chloro-2-fluorotoulene
Formule: C₇H₆ClF
Kookpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000892
CAS nummer: 345-35-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II