6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3704-100MG PC3704-1G
APOSPC3704-100MGEA 73.2 EUR
APOSPC3704-100MG APOSPC3704-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine
Formule: C₆H₆F₃N₅
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02186560
CAS nummer: 478047-15-3