5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3708-10G PC3708-25G
APOSPC3708-10GEA 191 EUR
APOSPC3708-10G APOSPC3708-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741523
CAS nummer: 124236-37-9