4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3713-1G PC3713-5G PC3713-100MG
APOSPC3713-1GEA 137 EUR
APOSPC3713-1G APOSPC3713-5G APOSPC3713-100MG
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol
Formule: C₅H₇F₃O
Kookpunt: 48 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156073
CAS nummer: 109993-33-1