4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 22 EUR
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Smeltpunt: 211…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863527
CAS nummer: 139911-27-6