4-Fluorobenzyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 22 EUR
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
4-Fluorobenzyl chloride 99%
4-Fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₆ClF
Kookpunt: 185 °C
Smeltpunt: –18 °C
Dichtheid: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000913
CAS nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II