Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3721-10G PC3721-5G PC3721-1G PC3721-250MG
APOSPC3721-10GEA 0 EUR
APOSPC3721-10G APOSPC3721-5G APOSPC3721-1G APOSPC3721-250MG
Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Ethyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688283
CAS nummer: 380355-65-7