2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 548 EUR
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
2-Fluorobenzyl isothiocyanate
Formule: C₈H₆FNS
Kookpunt: 130 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00046817
CAS nummer: 64382-80-5