3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 64.3 EUR
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
3-Fluorobenzyl isothiocyanate
Formule: C₈H₆FNS
MW: 167.21 g/mol
Kookpunt: 138 °C/16mmHg
Dichtheid: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00060406
CAS nummer: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III