4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 534 EUR
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
4-Fluorobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Kookpunt: 72…74 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040724
CAS nummer: 15894-04-9
UN: 3334
ADR: 9 III