Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 398 EUR
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Formule: C₉H₉F₃S
MW: 206.23 g/mol
Kookpunt: 45…46 °C/20mmHg
Dichtheid: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191786
CAS nummer: 77745-03-0
UN: 1993
ADR: 3 II