N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3723E-5G PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA 161 EUR
APOSPC3723E-5G APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Formule: C₈H₉FN₂O
Smeltpunt: 172…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085086
CAS nummer: 76523-24-5