2-Fluorobiphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 24.9 EUR
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorobiphenyl 98%
2-Fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₉F
Kookpunt: 248 °C
Smeltpunt: 71…76 °C
Dichtheid: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000317
CAS nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III