1-Bromo-4-fluorobutane 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Waarschuwing

PC3725-1G PC3725-25G PC3725-5G
APOSPC3725-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3725-1G APOSPC3725-25G APOSPC3725-5G
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
1-Bromo-4-fluorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
Kookpunt: 134…135 °C
Dichtheid: 1,444 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209551
CAS nummer: 462-72-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR