3-Fluoropyrocatechol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 22 EUR
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluoropyrocatechol 99%
3-Fluoropyrocatechol
Formule: C₆H₅FO₂
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042582
CAS nummer: 363-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II