2-Fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3730-25G PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA 148 EUR
APOSPC3730-25G APOSPC3730-5G
2-Fluorocinnamic acid 98%
2-Fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₇FO₂
Smeltpunt: 178…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004370
CAS nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3