3-Fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Fluorophenyl)acrylic acid, m-Fluorocinnamic acid, 3-Fluorocinnamic Acid
PC3731-100G PC3731-25G PC3731-5G
APOSPC3731-100GEA 65.8 EUR
APOSPC3731-100G APOSPC3731-25G APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166.15 g/mol
Smeltpunt: 166…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004383
CAS nummer: 458-46-8
EINECS: 207-281-0