4-Fluorocinnamic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
PC3732-100G
PC3732-250G
PC3732-1KG
PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA
33.7
EUR
APOSPC3732-100G
APOSPC3732-250G
APOSPC3732-1KG
APOSPC3732-500G
4-Fluorocinnamic acid 99%
4-Fluorocinnamic acid
Formule:
C₉H₇FO₂ MW: 166.15 g/mol Smeltpunt: 208…210 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004395 CAS nummer: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |