2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3733-1G PC3733-250MG
APOSPC3733-1GEA 316 EUR
APOSPC3733-1G APOSPC3733-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234912
CAS nummer: 116308-35-1