Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 206 EUR
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formule: C₇H₇F₇O
Kookpunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862010
CAS nummer: 648-42-0