2-Fluoro-4-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 63.2 EUR
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroaniline
2-Fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 122…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00034560
CAS nummer: 369-35-7