5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3745-5G PC3745-1G PC3745-25G
APOSPC3745-5GEA 117 EUR
APOSPC3745-5G APOSPC3745-1G APOSPC3745-25G
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate
Formule: C₄H₇FN₂O₄
Smeltpunt: >130 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150905
CAS nummer: 37103-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III