2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3751J-1G PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA 139 EUR
APOSPC3751J-1G APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Formule: C₆H₉FO₂
MW: 132.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042288
CAS nummer: 686-54-4