2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 78.9 EUR
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Kookpunt: 221 °C
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060682
CAS nummer: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II