4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 298 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 65 °C/2mmHg
Smeltpunt: 32…35 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143203
CAS nummer: 1481-27-2