5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3756-100G PC3756-25G PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA 95 EUR
APOSPC3756-100G APOSPC3756-25G APOSPC3756-5G
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 65…66 °C/8mmHg
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011668
CAS nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5