3-Fluorosalicylaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC3756A-25G
PC3756A-5G
PC3756A-100G
APOSPC3756A-25GEA
125
EUR
APOSPC3756A-25G
APOSPC3756A-5G
APOSPC3756A-100G
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
3-Fluorosalicylaldehyde
Formule:
C₇H₅FO₂ Kookpunt: 80…85 °C/7mmHg Smeltpunt: 67…71 °C Vlampunt: 65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003319 CAS nummer: 394-50-3 |