5-Fluoro-1-indanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 268 EUR
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
Kookpunt: 92…93 °C/3mmHg
Smeltpunt: 37…40 °C
Dichtheid: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041031
CAS nummer: 700-84-5