5-Fluoroindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-1H-indole
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 30.8 EUR
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Smeltpunt: 45…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005671
CAS nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4