5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 36.6 EUR
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005612
CAS nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5