6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 22 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Smeltpunt: 265…268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209673
CAS nummer: 49713-51-1