2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 40.9 EUR
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Smeltpunt: 55…57 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011738
CAS nummer: 29632-74-4