1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoroiodobenzene
PC3760-100G PC3760-500G PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3760-100G APOSPC3760-500G APOSPC3760-25G
1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
1-Fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kookpunt: 188…189 °C
Smeltpunt: –41…–40 °C
Dichtheid: 1.903 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001031
CAS nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS III