Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3761-1G PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA 115 EUR
APOSPC3761-1G APOSPC3761-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Formule: CHF₃O₃S
Smeltpunt: >350 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321255
CAS nummer: 161337-67-3