3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3775-5G PC3775-1G PC3775-250MG
APOSPC3775-5GEA 625 EUR
APOSPC3775-5G APOSPC3775-1G APOSPC3775-250MG
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₄ClF
Kookpunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01696350
CAS nummer: 6186-91-0
UN: 1993
ADR: 3,III