2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 201 EUR
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Smeltpunt: 118…126 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042289
CAS nummer: 111771-08-5