2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 127 EUR
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Smeltpunt: 48…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015478
CAS nummer: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III