2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 78.9 EUR
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236678
CAS nummer: 59382-39-7