1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2-Dichloro-1-iodotrifluoroethane
PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 257 EUR
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane
Formule: C₂Cl₂F₃I
Dichtheid: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093303
CAS nummer: 661-66-5