Poly(vinylidene fluoride)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC37872-100G PC37872-25G PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA 447 EUR
APOSPC37872-100G APOSPC37872-25G APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formule: (-CH₂CF₂-)n
Smeltpunt: 155…165 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084470
CAS nummer: 24937-79-9