1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 22 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Kookpunt: 110 °C/4mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153169
CAS nummer: 364-77-2