Difluoroacetic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3791-25G PC3791-5G PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA 58.4 EUR
APOSPC3791-25G APOSPC3791-5G APOSPC3791-100G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Formule: C₄H₂F₄O₃
Kookpunt: 125…127 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093315
CAS nummer: 401-67-2
UN: 3265
ADR: 8,III