2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2-Difluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 24.9 EUR
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₃F₅O₃S
Kookpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093342
CAS nummer: 74427-22-8
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II