3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 33.7 EUR
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070642
CAS nummer: 96047-32-4